Merck
158941-M
Sigma-Aldrich
Pentan
reagent grade, 98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
35-36 °C (lit.)
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Dampfdruck
26.85 psi ( 55 °C)
8.43 psi ( 20 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
~8.3 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.356-1.360
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pentan (n-Pentan) durchläuft in Gegenwart eines nanokristallinen Beta (BEA)-Zeoliths eine Hydroisomerisierung. Unter Wasserstoff- und Stickstoffatmosphäre wird es in Gegenwart des Zeolith-Katalysators ZSM-5 (Zeolite Socony Mobil-5) zu Iso-Pentan isomerisiert. Platinkatalysatoren auf einem Trägerstoff aus festen Supersäuren auf Basis von sulfatiertem Zirkonoxid fördern die Chemisorption und effektive Verbrennung von Pentan.
Anwendung
Pentan kann durch die photokatalysierte Carbonylierung der terminalen Methylgruppe in Gegenwart eines Rhodiumkatalysators zur Herstellung von n-Hexanal verwendet werden.
Pentan kann zur Herstellung von planaren Lipid-Doppelschichten auf den Filmen von amorphem PTFE (Polytetrafluorethylen) durch Anwendung der „Malmethode“ verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-49.00 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)