Merck
32293
Sigma-Aldrich
Hexan
≥99% (GC), ACS reagent, suitable for GC/MS, puriss. p.a., reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
69 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Hexan, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
GC/MS: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001% thiophene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% aromatic substances (as C6H6)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3745-1.3755
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CCCCCC
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hexan ist ein Alkan-Kohlenwasserstoff, der in 5 strukturellen isomeren Formen vorliegt. Es ist eine farblose, brennbare Flüssigkeit. Es ist eine der wesentlichen Komponenten von Petrolether. Es kann durch Destillation aus Petroleum gewonnen werden. Darüber hinaus kann es durch die Elektrolyse von Kaliumbutyrat hergestellt werden. Es wird vielfach als organisches Lösungsmittel zur Auflösung von Fetten und Ölen eingesetzt.
Anwendung
Hexan wird bei der Herstellung von Pfropfcopolymerketten aus Poly-(Dimethylsiloxan)-g-Poly(methylmethacrylat) verwendet. Es wird zur GC-/MS-Charakterisierung von ätherischen Ölen eingesetzt, die aus verschiedenen Materialien extrahiert werden.
Hinweis zur Analyse
Siedebereich 67–69 °C mind. 95 %; Dichte (D 20/20) 0,659–0,663
Sonstige Hinweise
Die Artikelnummer 32293-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32293-2.5L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 32293-4X2.5L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32293-2.5L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 32293-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32293-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 32293-6X1L-M wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 32293-1L-M, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Betrifft ausschließlich Deutschland: unversteuert
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jonas B Nielsen et al.
Nature communications, 11(1), 6417-6417 (2020-12-20)
Pharmaceutical drugs targeting dyslipidemia and cardiovascular disease (CVD) may increase the risk of fatty liver disease and other metabolic disorders. To identify potential novel CVD drug targets without these adverse effects, we perform genome-wide analyses of participants in the HUNT
Comparative evaluation of 11 essential oils of different origin as functional antioxidants, antiradicals and antimicrobials in foods.
Sacchetti G, et al.
Food Chemistry, 91(4), 621-632 (2005)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of