Wichtige Dokumente
71696
Natriumhypochlorit -Lösung
purum, ~10% (RT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23.3 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~10% (RT)
pH-Wert
11.5-13.5
Dichte
1.21-1.26 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChIKey
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Anodic destruction of 4-chlorophenol solution.: This article discusses the effectiveness of anodic oxidation in the decomposition of 4-chlorophenol solutions, providing a feasible method for treating wastewater containing chlorophenols and potentially reducing environmental hazards (Azzam et al., 2000).
Vorsicht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?