Wichtige Dokumente
13440
Natriumhypochlorit -Lösung
6-14% active chlorine basis
Synonym(e):
Antiformin, Hypochlorous acid, sodium salt, Sodium chloride oxide (NaClO), Sodium hypochloride, Sodium oxychloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
limited
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
6-14% (active chlorine)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChIKey
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Vorsicht
Mit einem substanzspezifischen Gehaltsrückgang ist zu rechnen, besonders bei erhöhten Temperaturen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?