Wichtige Dokumente
425044
Natriumhypochlorit -Lösung
reagent grade, available chlorine 10-15 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Dampfdruck
23.3 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Zusammensetzung
available chlorine, 10-15%
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
10-15% (chlorine by Na2S2O3, titration)
bp
111 °C
Dichte
1.206 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[O-]Cl
InChI
1S/ClO.Na/c1-2;/q-1;+1
InChIKey
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Towards greener solvents for the bleach oxidation of alcohols catalysed by stable N-oxy radicals
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To ensure all cell culture procedures are performed to a standard that will prevent contamination from bacteria, fungi and mycoplasma and cross contamination with other cell lines.