Merck
494496
Sigma-Aldrich
NMP
biotech. grade, ≥99.7%
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
106420
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.07
Qualität:
biotech. grade
Assay:
≥99.7%
Anwendung(en):
peptide synthesis
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Dampfdruck:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Produktbezeichnung
1-Methyl-2-pyrrolidon, biotech. grade, ≥99.7%
Qualität
biotech. grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Verunreinigungen
≤0.005% water
≤0.01% free amines (CH3NH2)
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
pH-Wert
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-Methyl-2-Pyrrolidinon (N-Methylpyrrolidon, NMP) ist ein polares, cyclisches organisches Lösungsmittel. Eine Studie zu den Auswirkungen von NMP auf Saccharomyces cerevisiae ergab, dass es zu Aneuploidien führten kann. Zu den charakteristischen Eigenschaften von NMP gehören geringe Viskosität, hervorragendes Lösungsvermögen und erhöhtes Demulgiervermögen. Es ist eine bessere Alternative als Phenol zur selektiven Behandlung von Basisölen für Schmierstoffe. Das Verhalten von Fulleren-C60 in NMP-Lösung wurde auf Basis der elektronischen Absorption und Photolumineszenz-Spektraldaten untersucht. Eine Lösung von Natriumborohydrid (NaBH4) in NMP zeigte eine erhöhte Reaktivität zur Debromierung von Alkylbromid. Die verbesserte Selektivität von NMP-Ethylenglycol-Lösungsmittel-Mischung zur Extraktion aromatischer Kohlenwasserstoffe wurde durch Gaschromatographie analysiert.
Verpackung
greener alternative product
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Evaluation of extraction properties of N-methylpyrrolidone and ethylene glycol mixtures by gas chromatography.
Wardencki W and Tameesh AHH.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 31(1), 86-92 (1981)
NaBH4 in N-methylpyrrolidone: a safe alternative for hydride displacement reaction.
Torisawa Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(20), 2787-2789 (2001)
Sanjairaj Vijayavenkataraman et al.
Artificial organs, 43(5), 515-523 (2018-09-20)
The incidence of peripheral nerve injuries is on the rise and the current gold standard for treatment of such injuries is nerve autografting. Given the severe limitations of nerve autografts which include donor site morbidity and limited supply, neural guide
N-methylpyrrolidone instead of phenol in treatment of lube feedstock.
Ivanov AV, et al.
Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 36(5), 352-354 (2000)
Aggregation of fullerene C60 in N-methylpyrrolidone.
Yevlampieva NP, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 209(2), 167-171 (2002)