918660
γ-Valerolacton
BioRenewable, ≥99%, ReagentPlus®
Synonym(e):
γ-Methyl-γ-butyrolacton, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanon, 4-Hydroxypentansäurelacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.45 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- HATU Amide Coupling
- Suzuki-Miyaura coupling reaction
- Sonogashira coupling reaction
ATRP polymerization
- Replacement of DCM in peptide synthesis
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)