Wichtige Dokumente
33064
2-Methyl-1-propanol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
Synonym(e):
Isobutanol, Isobutylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
10.6 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% non-volatile matter
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.004% free acid (as C3H7COOH)
≤0.005% iso-butyraldehyd (GC)
≤0.005% n-butyraldehyde (GC)
≤0.02% butanone
≤0.05% 2-butanol
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% 1-butanol
Brechungsindex
n20/D 1.3950-1.3960
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CC(C)CO
Eignung
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChIKey
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
82.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?