24135
1-Propanol
≥99% (GC), purum
Synonym(e):
Propylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
700 °F
Expl.-Gr.
13.7 %
Verunreinigungen
≤0.002% free acid (as C2H5COOH)
≤0.005% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
pH-Wert
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup