31432
Natriumcarbonat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.8% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99.8% (calc. to the dried substance)
Form
coarse powder
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.003% total S (as SO4)
≤0.01% in water insoluble matters
Verlust
≤0.5% loss on drying, 300 °C
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable