Wichtige Dokumente
S2127
Natriumcarbonat
ReagentPlus®, ≥99.5%
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 300
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.5%
Form
powder (granular)
pH-Wert
12 (25 °C, 106 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp (Schmelzpunkt)
851 °C (lit.)
SMILES String
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Sinterhilfsmittel mit ZnO (Zinkoxid) zur Herstellung von BaCe0,5Zr0,3Y0,2O3−δ-basiertem Verbundelektrolytmaterial durch Festphasen-Reaktion.
- Als Co-Fällungsmittel für die Synthese von stabilen Eisenoxid-Nanopartikeln aus einer stöchiometrischen Kombination von Fe(II)- und Fe(III)-Salzen.
- Als Katalysator für die Etherifizierung von Glycerin zu Polyglycerinen.
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?