Wichtige Dokumente
Y0001825
Aprepitant
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-morpholino]-methyl]-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-on, 5-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[Bis-(trifluormethyl)-phenyl]-ethoxy]-3-(4-fluorphenyl)-4-morpholinyl]-methyl]-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
aprepitant
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC=C([C@@H]([C@@H](O[C@H](C)C2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)OCC3)N3CC4=NNC(N4)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21F7N4O3/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)37-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)34(6-7-36-20)11-18-31-21(35)33-32-18/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H2,31,32,33,35)/t12-,19-,20+/m1/s1
InChIKey
ATALOFNDEOCMKK-BYYRLHKVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)