Z183385
Folien-/Polybeutel
size 3.75 in. × 7.75 in.
Synonym(e):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 75 ea
Größe
3.75 in. × 7.75 in.
Dicke
5 mil
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verschweißbar. Zum Aufbewahren von luft-, licht- oder feuchtigkeitsempfindlichen Reagenzien, geruchsintensiven Produkten und zur kurzzeitigen Aufbewahrung undichter Flaschen. Empfohlene Verschweißbedingungen: 177 °C, 2.7bar, 1 sec.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z183385-1PAK | 4061832330938 |