Merck
Z183407
Folien-/Polybeutel
size 8 1/2 in. × 16 in.
Synonym(e):
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
About This Item
UNSPSC-Code:
24111500
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 20 ea
Größe
8 1/2 in. × 16 in.
Dicke
5 mil
Allgemeine Beschreibung
Verschweißbar. Zum Aufbewahren von luft-, licht- oder feuchtigkeitsempfindlichen Reagenzien, geruchsintensiven Produkten und zur kurzzeitigen Aufbewahrung undichter Flaschen. Empfohlene Verschweißbedingungen: 177 °C, 2.7bar, 1 sec.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2