Y0000870
Triamteren Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol, 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenyl-pteridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triamterene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
InChIKey
UDZYJMZMGMKNJZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)