Wichtige Dokumente
PHL82636
Psoralidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,9-Dihydroxy-2-(3-methyl-2-butenyl)-6H-benzofuro[3,2-c][1]benzopyran-6-on, 3,9-Dihydroxy-2-prenylcoumestan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)=CCC1=C(C=C(OC2=O)C(C(OC3=C4)=C2C3=CC=C4O)=C1)O
InChI
1S/C20H16O5/c1-10(2)3-4-11-7-14-17(9-15(11)22)25-20(23)18-13-6-5-12(21)8-16(13)24-19(14)18/h3,5-9,21-22H,4H2,1-2H3
InChIKey
YABIJLLNNFURIJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82636-10MG | 4054839922817 |