Y0000752
Fexofenadin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[3-[(1RS)-1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-piperidin-1-yl]-butyl]-phenyl]-2-methylpropansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fexofenadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C32H39NO4/c1-31(2,30(35)36)28-16-9-11-24(23-28)29(34)17-10-20-33-21-18-27(19-22-33)32(37,25-12-5-3-6-13-25)26-14-7-4-8-15-26/h3-9,11-16,23,27,29,34,37H,10,17-22H2,1-2H3,(H,35,36)
InChIKey
RYHUKJMCYGRCSM-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)