Y0000753
Fexofenadin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(1RS)-4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-piperidin-1-yl]-1-[4-(1-methylethyl)-phenyl]-butan-1-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fexofenadine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(O)c1ccc(cc1)C(C)C
InChIKey
FZSQPQGERLSIOR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)