58150AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonym(e):
AGP Chirale Chromatographiesäule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
CHIRALPAK® AGP HPLC-Säule, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L41
Produktlinie
CHIRALPAK®
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
CHIRALPAK®
Parameter
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
10 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
glycoprotein, alpha1- phase
Partikelgröße
5 μm
Betriebs-pH-Wert
2-8
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Merkmale:
- Direkte Trennung chiraler Moleküle mit der Reversed-Phase-Methode
- Stabil mit einer Reihe organischer Modifikatoren
- In analytischen und semipräparativen Größen erhältlich
(1) Hermansson, J. Direkte Flüssigkeitschromatographieauflösung racemischer Arzneistoffe mit a1-saurem Glykoprotein als chirale stationäre Phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71–80.
Anwendung
- Enantiomeric methadone quantitation on real post-mortem dried matrix spots samples: Comparison of liquid chromatography and supercritical fluid chromatography coupled to mass spectrometry.: Diese Studie untersucht die Anwendung enantioselektiver Flüssigchromatographietechniken, einschließlich der Verwendung von CHIRALPAK®-AGP, für die Quantifizierung von Methadon-Enantiomeren auf getrockneten Matrixspots und leistet damit einen Beitrag zur forensischen Toxikologie und analytischen Chemie (Mueller et al., 2021).
- Enantiomeric Separation of Dioxopromethazine and its Stereoselective Pharmacokinetics in Rats by HPLC-MS/MS.: Diese Forschungsarbeit zeigt den Nutzen von chiralen stationären Phasen, wie z. B. CHIRALPAK® AGP, zur Trennung von Enantiomeren pharmazeutischer Verbindungen und liefert Einblicke in die stereoselektive Pharmakokinetik, die für die Arzneimittelentwicklung und klinische Pharmakologie von entscheidender Bedeutung ist (Lun et al., 2021).
- Evaluation of R- (-) and S- (+) Clenbuterol enantiomers during a doping cycle or continuous ingestion of contaminated meat using chiral liquid chromatography by LC-TQ-MS.: In diesem Artikel wird die Anwendung der chiralen Flüssigchromatographie beschrieben, die möglicherweise CHIRALPAK®-AGP-Säulen einbezieht, um zwischen therapeutischer Verwendung und Kontaminationsquellen von Clenbuterol zu unterscheiden und die Herausforderungen der Sportdoping-Analyse zu bewältigen (Dolores et al., 2019).
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)