Merck
Y0000457
Repaglinid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure, Novonorm, Prandin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
repaglinide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChIKey
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Repaglinide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt.
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt. Es repräsentiert eine neue Klasse von Insulinsekretagoga, strukturell nicht verwandt mit Sulfonylharnstoffen, die für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Deaths in trials should always be reported.
Jeppe Schroll
BMJ (Clinical research ed.), 347, f4219-f4219 (2013-07-06)
Carlos del Pozo-Fernández et al.
Nefrologia : publicacion oficial de la Sociedad Espanola Nefrologia, 32(3), 367-373 (2012-05-18)
In this paper we analyse the discrepancies that exist in the widespread prescription of metformin in patients with type 2 diabetes and the lack of guidelines concerning its prescription in the different stages of renal failure. This cross-sectional study includes
Rania N El-Shaheny
Journal of fluorescence, 22(6), 1587-1594 (2012-07-04)
A simple and highly sensitive spectrofluorimetric method was developed and validated for determination of the antidiabetic agent repaglinide (RG) in tablets. The proposed method is based on measurement of the native fluorescence of RG in 0.1 M H(2)SO(4)/methanol medium at
Carolina Säll et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 40(7), 1279-1289 (2012-03-28)
Repaglinide is presently recommended by the U.S. Food and Drug Administration as a clinical CYP2C8 probe, yet current in vitro and clinical data are inconsistent concerning the role of this enzyme in repaglinide elimination. The aim of the current study
Severe thrombocytopenia due to repaglinide in a patient with type 2 diabetes.
Hisayuki Katsuyama et al.
Diabetes care, 36(3), e36-e36 (2013-02-23)