Merck
PHR3408
Supelco
Repaglinid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Repaglinid, (S)-(+)-2-Ethoxy-4-[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]-aminocarbonylmethyl]-benzoesäure, Novonorm, Prandin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000457
traceable to USP 1600813
API-Familie
repaglinide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
InChIKey
FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Anwendung
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biochem./physiol. Wirkung
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt.
Repaglinid ist ein wirksames kurz wirkendes Insulinsekretagogum, das durch die Schließung ATP-sensitiver Kalium (KATP)-Kanäle in der Plasmamembran der Pankreas-Beta-Zelle wirkt. Es repräsentiert eine neue Klasse von Insulinsekretagoga, strukturell nicht verwandt mit Sulfonylharnstoffen, die für die Behandlung von Typ-2-Diabetes entwickelt wurden.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)