Y0000345
Temazepam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3RS)-7-Chlor-3-methoxy-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
temazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(N=C2c3ccccc3)OC)C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-20-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)19-16(22-2)17(20)21/h3-10,16H,1-2H3
InChIKey
JVCZEDGTKACWMA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)