Z740216
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
Synonym(e):
PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, PLC Silica gel 60 F254, 1 mm, 15 Glass plates 20 x 20 cm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Leistungsmerkmale
binder Polymeric
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 15 ea
Hersteller/Markenname
EMD Millipore® 1.13895.0001
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × B
20 cm × 20 cm
Schichtdicke
1,000 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Porengröße
60 Å
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)