Y0000344
Temazepam impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(3RS)-7-Chlor-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl-acetat, Temazepam-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
temazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H15ClN2O3/c1-11(22)24-17-18(23)21(2)15-9-8-13(19)10-14(15)16(20-17)12-6-4-3-5-7-12/h3-10,17H,1-2H3
InChIKey
PTWWAHZQIATUFG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)