Wichtige Dokumente
RTC000095
4-Methyl-2-pentanon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1430203
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
840 °F
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
Verpackung
pkg of 20 mL
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)