PHR3122
Quetiapin-verwandte Verbindung G
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on, NSC 653252
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1592781
API-Familie
quetiapine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H9NOS/c15-13-9-5-1-3-7-11(9)16-12-8-4-2-6-10(12)14-13/h1-8H,(H,14,15)
InChIKey
RTERDTBXBYNZIS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)