PHR2539
Olopatadin-verwandte Verbindung C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(11-Oxo-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-2-yl)-essigsäure, Isoxepac, NSC 300907
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1478436
API-Familie
olopatadine
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)