PHR1628
Dexamethason-Phosphat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Dexamethasonphosphat, (11β,16α)-9--Fluor-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)-pregna-1,4-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 646
traceable to USP 1177000
API-Familie
dexamethasone
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)