94209
Piperazin
analytical standard
Synonym(e):
1,4-Diazacyclohexan, Diethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
14 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤3.0% water
bp
145-146 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
109-112 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
veterinary
Format
neat
SMILES String
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
InChIKey
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?