Wichtige Dokumente
29231
Chloramphenicol-Selektivzusatz
suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Anwendung
Antibiotika Supplement empfohlen zur selektiven Isolierung von Hefen und Schimmelpilzen.
Verpackung
Packung mit 5 Ampullen
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 ml Medium)
Chloramphenicol 50 mg
Chloramphenicol 50 mg
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?