Wichtige Dokumente
229121
Solvent Blue 59
Dye content 98 %
Synonym(e):
1,4-Bis-(ethylamino)-9,10-anthrachinon, Sudanblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.5% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 98%
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm
640 nm (2nd)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)