Wichtige Dokumente
855448
D-Leucin
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonym(e):
(R)-2-Amino-4-methyl-valeriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
D-Leucin, ReagentPlus®, 99%
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
powder (crystals)
Optische Aktivität
[α]23/D −14.7°, c = 2 in 5 M HCl
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)C[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-RXMQYKEDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..