Merck
531251
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 43
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
λmax
583 nm
Anwendung
Alcohol soluble dye for special inks
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)