Wichtige Dokumente
211982
Solvent Green 3
Dye content 95 %
Synonym(e):
D & C Green No. 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Dye content, 95%
Farbe
violet
mp (Schmelzpunkt)
220-221 °C (lit.)
Löslichkeit
pyridine: 1%
λmax
644-607 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
InChIKey
TVRGPOFMYCMNRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?