Wichtige Dokumente
02569
Lipase aus Candida antarctica
lyophilized, powder, beige, ~0.3 U/mg
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
fungus (Candida antartica)
Form
powder
Qualität
lyophilized
Spezifische Aktivität
~0.3 U/mg
Farbe
beige
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChIKey
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)