Merck
10786357001
Roche
Ribonuklease H (RNase H)
from Escherichia coli H 560 pol A1
Synonym(e):
RNase H
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
Escherichia coli ( H 560 pol A1)
Qualitätsniveau
Assay
100%
Form
solution
Spezifische Aktivität
~40000 units/mg protein
Verpackung
pkg of 100 U
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cDNA synthesis: suitable
Farbe
colorless
Optimaler pH-Wert
7.5-9.1
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for molecular biology
NCBI-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
RNase, none detected (up to 10 U with MS- II- RNA)
endonuclease ~10 units, none detected (using lambda-DNA)
nicking activity 10 units, none detected
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Angaben zum Gen
Escherichia coli ... rnhA(946955)
Allgemeine Beschreibung
Ribonuklease H (RNase H) ist eine unspezifische, im Nukleus und Zytoplasma lokalisierte Endoribonuklease. Sie ist ubiquitär anzutreffen und unter vielen Organismen, darunter Viren und Menschen, weit verbreitet.
Unspezifische Endoribonuklease, die RNA spezifisch zu RNA:DNA-Hybriden spaltet. Für ihre Aktivität sind mindestens vier kontinuierliche Basenpaare (RNA:DNA) erforderlich. RNase H spaltet RNA zur Freisetzung von 5′-Oligoribonukleotiden.
Quelle: E. coli H560 pol A1
Lagerpuffer: 25 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, 1 mM Dithiothreitol, 0,1 mM EDTA, 50 % Glycerin (v/v), pH 8,0 (+4 °C)
Volumenaktivität: 1 x 103 U/mL nach Hillenbrand & Staudenbauer getestet.
Anwendung
Ribonuklease H (RNase H) wird für Folgendes verwendet:
  • In-vivo-Initiierung der DNA-Synthese mit RNA-Priming
  • Beseitigung von mRNA während der Zweitstrang-cDNA-Synthese
  • Stellenspezifische Spaltung von RNA
  • Detektion von RNA:DNA-Regionen in doppelsträngiger DNA natürlicher Herkunft
  • Entfernung der Poly-(A)-Sequenzen von mRNA bei Vorhandensein von Oligo (dT)
  • RNA-Extraktion und quantitative Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR)
Biochem./physiol. Wirkung
Ribonuklease H (RNase H) spaltet RNA spezifisch zu RNA:DNA-Hybriden. Für ihre Aktivität sind mindestens vier kontinuierliche Basenpaare (RNA:DNA) erforderlich. RNase H spaltet RNA zur Freisetzung von 5′-Oligoribonukleotiden. RNase H steht mit der Nukleinsäure-Immunität im Zusammenhang. Die Verwendung von RNase H zum Abbau von mRNA resultiert in einer 80-prozentigen mRNA-Depletion und Proteinexpression. RNase H erkennt das Startcodon und die 3′- und 5′-untranslatierten Regionen. Dieses Enzym ist an der DNA-Replikation beteiligt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Beseitigt potenzielle Quellen von PCR-Fehlern.
  • Verbessert die Zugänglichkeit von Primern während einer anschließenden PCR.
Qualität
Abwesenheit von Endonukleasen, Nicking-Aktivitäten und Ribonukleasen.
Einheitendefinition
RNase H wird nach Hillenbrand und Staudenbauer getestet. Eine Einheit von RNase H ist die Enzymmenge, die innerhalb von 20 Minuten bei +37 °C unter den angegebenen Assay-Bedingungen 1 nmol in Säure lösliche Ribonukleotide aus[3H] poly(A) x poly(dT) erzeugt.
Volumenaktivität: Ca. 1 U/μL
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Das Enzym hat bei Vorhandensein von SH-Reagenzien seine maximale Aktivität.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -15 bis -25 °C (ungeöffnet) aufbewahren
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet. Durch die Verwendung von RNase H nach der cDNA-Synthesestufe kann die Empfindlichkeit eines zweistufigen RT-PCR-Assays erhöht werden.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Amandine Bonnet et al.
Molecular cell, 67(4), 608-621 (2017-08-02)
Transcription is a source of genetic instability that can notably result from the formation of genotoxic DNA:RNA hybrids, or R-loops, between the nascent mRNA and its template. Here we report an unexpected function for introns in counteracting R-loop accumulation in
Antisense oligonucleotides and rna interference
Kher G, et al.
Chalcogenide Lett null
β-catenin activity in late hypertrophic chondrocytes locally orchestrates osteoblastogenesis and osteoclastogenesis.
Houben A, et al.
Development, dev-137489 (2016)
David A Ellis et al.
PLoS genetics, 17(8), e1009784-e1009784 (2021-09-01)
Aberrant repair of DNA double-strand breaks can recombine distant chromosomal breakpoints. Chromosomal rearrangements compromise genome function and are a hallmark of ageing. Rearrangements are challenging to detect in non-dividing cell populations, because they reflect individually rare, heterogeneous events. The genomic
Anirudh Chakravarthy et al.
Life science alliance, 4(12) (2021-10-02)
The continued resurgence of the COVID-19 pandemic with multiple variants underlines the need for diagnostics that are adaptable to the virus. We have developed toehold RNA-based sensors across the SARS-CoV-2 genome for direct and ultrasensitive detection of the virus and