Merck
STBMTSB12
Millipore
Soja-Casein-Aufschlussbouillon
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, box of 12 bottles
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen, CASO-Bouillon, TSB, Tryptic-Soy-Bouillon, Trypticase-Soja-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
box of 12 bottles
bottle of
Flaschenkapazität
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Soja-Casein-Pepton-Medium ist ein Nährmedium für die Sterilitätsprüfung und ein wichtiger Bestandteil unserer STERITEST® Lösung. Die Zusammensetzung und die wachstumsfördernden Eigenschaften dieses Mediums entsprechen den Vorgaben der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, der US-amerikanischen Pharmakopöe (USP) 71 und der Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet die höchste Qualität unserer Nährmedien, wodurch die Genauigkeit verbessert und die Gefahr einer falschen Auswertung und falscher Ergebnisse deutlich reduziert wird. Das Nährmedium ist eine hellgelbe, klare Flüssigkeit. Der pH-Wert beträgt 7,3 ± 0,2, die Lagertemperatur 2-25 °C. Die Inkubationstemperatur liegt zwischen 20 und 25 °C bei einer Inkubationszeit von 7-14 Tagen. Eine Packung enthält 12 Flaschen à 100 ml Nährmedium. Jede Flasche ist mit einer Schraubkappe mit Septum verschlossen, um die Gefahr einer Kreuzkontamination zu vermeiden und die Desinfektionsverfahren zu optimieren.
Anwendung
Dieses Produkt ist sowohl zur Kultivierung von Schimmelpilzen als auch aeroben Bakterien geeignet. Dieses Nährmedium wird für die Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration oder Direktinokulation eingesetzt. Es wird ebenfalls als Voranreicherung für nicht sterile Produkte verwendet und entspricht USP-, EP- und JP-Anforderungen.
Sterilitätsprüfung (Membranfiltration und Direktinokulation)
Keimbelastungskontrolle
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Spezifikationen
Inkubationstemperatur: 20–25 °C
Inkubationszeit: 7–14 Tage
US-Pharmakopöe, Europäische Pharmakopöe, Japanische Pharmakopöe
Nährmedium
Trypticase-Soja
Hinweis zur Analyse
Trübung zeigt Wachstum an
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable