Wichtige Dokumente
GF175
Sigma-Aldrich
Wnt-1, human, rekombinant
Synonym(e):
WNT1, Proto-oncogene Wnt-1, Proto-oncogene Int-1 homolog
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Produktherkunft: E. coli.
Wnt-1 ist ein sezerniertes Protein, das Signale durch Zelloberflächenrezeptoren der die Frizzled-Familie sendet und für die normale embryonale Entwicklung benötigt wird. Die Aktivierung von Wnt-1 induziert eine komplexe Signalkaskade, die letztendlich zu einer erhöhten Expression von mehr als fünfzig Genen führt. Eine wichtige Komponente der Wnt-1-Signalgebung ist die Stabilisierung und die daraus resultierende Ansammlung des intrazellulären Signalproteins, β-Catenin. Die Wnt-Signalgebung induziert und erhält den transformierten Phänotyp und unterstützt in bestimmten embryonalen Zelllinien die Selbsterneuerung ohne signifikante Differenzierung. Erhöhte Wnt-Proteinspiegel werden mit der Tumorgenese in Verbindung gebracht und treten bei zahlreichen Brustkrebserkrankungen beim Menschen auf. Reifes humanes Wnt-1 ist ein glykosyliertes Protein, das 343 Aminosäurereste enthält. Rekombinantes humanes Wnt-1 ist ein nicht-glykosyliertes 38,4-kDa-Protein, das 343 Aminosäurereste enthält.
Spezifität
Kreuzreaktivität
Maus
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bioaktivitätsassay: Der ED50-Wert wurde durch seine Fähigkeit bestimmt, die Produktion der BMP-2-induzierten alkalische Phosphatase durch murine ATDC5-Zellen zu fördern. Der erwartete ED50-Wert für diese Wirkung beträgt 1,5-2,5 ng/ml bei 200 ng/ml humanem BMP-2.
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert. Das Produkt wird präsentiert in .
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable