CX0397
Carbon Disulfide
low benzene OmniSolv®
Synonym(e):
Carbon Bisulfide
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
398 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
OmniSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.03% Water (H2O)
≤200 ppb Benzene (CH6)
Abdampfrückstand
≤3 ppm
Farbe
APHA: ≤10
bp
46.5 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-111.6 °C
Übergangstemp.
flash point -30 °C
Löslichkeit
2.1 g/L
Dichte
1.26 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤382 nm
UV-Absorption
λ: 382 nm Amax: ≤1.00
λ: 388 nm Amax: ≤0.50
λ: 403 nm Amax: ≤0.10
λ: 410 nm Amax: ≤0.05
λ: 500 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
general analytical
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C(=S)=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup