Wichtige Dokumente
342270
Kohlenstoffdisulfid
ReagentPlus®, low benzene, ≥99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Dampfdruck
5.83 psi
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
50 %
dilution
(for general lab use)
Verunreinigungen
<0.05% water
<1 ppm Benzene
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To synthesize hydroxynaphthyl ketones via Friedel-Crafts acylation and demethylation.
- In the regioselective bromination of binaphthols.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?