Wichtige Dokumente
270660
Kohlenstoffdisulfid
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Dampfdruck
19.48 psi ( 55 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.03% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Used as a solvent/reagent to extract:
- Ethylbenzene, indan, indene and acenaphthene in air samples prior to capillary gas chromatography analysis with flame ionization detection (GC-FID)
- Hydrocarbons in air prior to GC-MS
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine