Z800015
Hellma® Mikro-Küvetten für Absorptionsmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopper
Suprasil® quartz
Beschreibung
with 2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 110-QS
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
52 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Kammervolumen
350 μL
Weglänge
1 mm
Nachweisverfahren
photometric
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)