Alle Fotos(1)
Key Documents
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
Synonym(e):
N-Phenylaza-15-krone-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetraoxacyclopentadecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.37
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
266-470-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
42-47 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
InChIKey
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 42 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 47 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1