Merck
188832
Sigma-Aldrich
15-Krone-5
98%
Synonym(e):
15C5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.26
Beilstein:
1618144
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
93-96 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
O1CCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C10H20O5/c1-2-12-5-6-14-9-10-15-8-7-13-4-3-11-1/h1-10H2
InChIKey
VFTFKUDGYRBSAL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
15-Krone-5 ist ein Kronenether, der in der Komplexchemie aufgrund seiner starken chelatbildenden Eigenschaften mit bestimmten Alkali-Kationen im Allgemeinen als ein Ligand zur Bildung von Komplexen verwendet wird. Manche Derivate von 15-Krone-5 werden als Sensoren und Sonden in verschiedenen physikalisch-chemischen Prozessen, Phase-Transfer-Reaktionen und zum selektiven Einfangen von Ionen zur Trennung und zum Transport verwendet.
Anwendung
15-Krone-5 ist ein Kronenether, der in der Komplexchemie im Allgemeinen als ein Ligand verwendet wird. Er zeigt die Fähigkeit zu Komplexen mit Alkalimetallionen.
15-Krone-5 kann wie folgt eingesetzt werden:     
  • Als ein Phasentransferkatalysator für die Zubereitung von Polyphenylacetylen (PPA) mittels anionischer Polymerisation von Phenylacetylen mit Natriumamid (NaNH2).  
  • Zur allylischen Alkylierung von Allylacetaten mittels Malonaten mit Palladiumkomplex-Katalysatoren.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Crown ethers for chemical analysis: A Review.
Yoshio M, et al.
Analytical Letters, 15(15), 1197-1276 (1982)
Intrinsic affinities of alkali cations for 15-crown-5 and 18-crown-6: bond dissociation energies of gas-phase M+? crown ether complexes.
More M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 121(2), 417-423 (1999)
A PVC-based benzo-15-crown-5 membrane sensor for cadmium
Srivastava SK, et al.
Electroanalysis, 8(10), 938-940 (1996)
Mechanistic and synthetic studies in catalytic allylic alkylation with palladium complexes of 1-(2-diphenylphosphino-1-naphthyl) isoquinoline
Brown JM, et al.
Tetrahedron, 50(15), 4493-4506 (1994)
A comparative study of the structure and luminescence of mono-and dinuclear crown-ether lanthanide complexes
de Souza KMN, et al.
Journal of Luminescence, 170, 571-587 (2016)