Merck
186651
Sigma-Aldrich
18-Krone-6
greener alternative
99%
Synonym(e):
1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.32
Beilstein:
1619616
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChIKey
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyse verbessert. Weitere Einzelheiten dazu erhalten Sie hier.
18-Krone-6 ist der einfachste Kronenether, der durch die Umsetzung von Triethylenglykol mit Triethylenglykoldichlorid in Gegenwart von Kaliumhydroxid als Base hergestellt werden kann.
Anwendung
18-Krone-6 kann eingesetzt werden, um die N-Alkylierung von heterozyklischen Verbindungen sowie die Allylierung von funktionalisierten Aldehyden zu katalysieren.
Additiv für eine grünere Veretherung mit KF-Aluminiumoxid.
Kann als Phasentransferkatalysator eingesetzt werden.
Phasentransferkatalysator, der bei der chemoselektiven Reduktion von kondensierten Tetrazolen mit NaBH4 und Kaliumhydroxid eingesetzt wird.
Sonstige Hinweise
Makrozyklische Polyether mit sich wiederholenden (-CH2CH2O) Einheiten. Die Verbindungen sind ionophor (bilden stabile Komplexe mit Kationen).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seul-A Park et al.
Nature communications, 10(1), 2601-2601 (2019-06-15)
Environmental and health concerns force the search for sustainable super engineering plastics (SEPs) that utilise bio-derived cyclic monomers, e.g. isosorbide instead of restricted petrochemicals. However, previously reported bio-derived thermosets or thermoplastics rarely offer thermal/mechanical properties, scalability, or recycling that match
Preparation and purification of 18-crown-6 [1, 4, 7, 10, 13, 16-hexaoxacyclooctadecane].
Gokel GW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(16), 2445-2446 (1974)
Muyang Ban et al.
Nature communications, 9(1), 3892-3892 (2018-09-27)
Organometal halide perovskites (OHP) are promising materials for low-cost, high-efficiency light-emitting diodes. In films with a distribution of two-dimensional OHP nanosheets and small three-dimensional nanocrystals, an energy funnel can be realized that concentrates the excitations in highly efficient radiative recombination
Synthesis, 3275-3275 (2006)
Phase-transfer alkylation of heterocycles in the presence of 18-crown-6 and potassium tert-butoxide.
Guida WC and Mathre DJ
The Journal of Organic Chemistry, 45(16), 3172-3176 (1980)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
186651-100G4061838758248
186651-1KG
186651-25G4061838758255
186651-5G4061838758262