Wichtige Dokumente
525185
Sigma-Aldrich
Phospholipase-C-Aktivator, m-3M3FBS
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
Phospholipase-C-Aktivator, m-3M3FBS, m-3M3FBS, 2,4,6-Trimethyl-N-(m-3-trifluormethylphenyl)benzensulfonamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16F3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 7 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
InChIKey
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler und spezifischer Aktivator von Phospholipase C (PLC). Stimuliert Berichten zufolge in verschiedenen Zelltypen die PLC-vermittelte intrazelluläre Ca2+ Freisetzung, die Produktion von Inositolphosphat und die Erzeugung von Superoxiden. Aktiviert in vitro alle PLC-Isotypen (β;2, β;3, γ;1 &;gamma2 und δ;1), zeigt jedoch keine Wirkung auf heterotrimere G-Proteine, PI-3-Kinase oder Phospholipase D.
Eine neuartige Sulfonamidverbindung, die als zellpermeabler und spezifischer Aktivator von Phospholipase C (PLC) wirkt. Stimuliert nachweislich in verschiedenen Zelltypen die PLC-vermittelte intrazelluläre Ca2+ Freisetzung, die Produktion von Inositolphosphaten und die Erzeugung von Superoxiden. Sie aktiviert in vitro alle PLC-Isotypen (β;2, β;3, γ;1, γ;2 und δ;1), zeigt jedoch keine Wirkung auf heterotrimere G-Proteine, PI-3-Kinase oder PLD.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Phospholipase C (PLC)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-Auftau-Zyklen der Lösungen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Bae, Y.S., et al. 2003. Mol. Pharmacol.63, 1043.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mouhannad Malek et al.
Nature communications, 12(1), 2673-2673 (2021-05-13)
Vesicular traffic and membrane contact sites between organelles enable the exchange of proteins, lipids, and metabolites. Recruitment of tethers to contact sites between the endoplasmic reticulum (ER) and the plasma membrane is often triggered by calcium. Here we reveal a