Wichtige Dokumente
1.46439
Millipore
Tryptische Soja-Bouillon mit LTH
Histidin 0.05 %, Tween® 1.5 %, Lecithin 0.1 %, bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 180 mL, closure type, blue screw cap and 3 loci, box of 6 or 12 bottles
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen, CASO, Casein-Sojaaufschluss-Bouillon mit 0,1 % Lecithin, 1,5 % Tween, 0,05 % Histidin, SCDB, TSB mit Neutralisator
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Sterilität
sterile; autoclaved
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type blue screw cap and 3 loci
ready-to-use
Zusammensetzung
Histidin, 0.05%
Lecithin, 0.1%
Tween®, 1.5%
Verpackung
box of 6 or 12 bottles
Flaschenkapazität
250 mL
bottle filling volume
180 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Eignung
nonselective for
Anwendung
Sterilitätsprüfung, mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten
Verpackung
180 ml in 250-ml-Flasche mit blauer Schraubkappe und 3 Loci (6 Flaschen/Packung)
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 °C bis +25 °C aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Sonderprodukt – Bitte wenden Sie sich an die für Sie zuständige Vertretung für weitere Informationen und Einkaufsbedingungen.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable