Merck
1.46381
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung + 0,1 % Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalz-Pepton-Wasser mit 0,1 % Tween, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung mit 0,1 % Polysorbat
About This Item
UNSPSC-Code:
41106229
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
Sterilität
sterile; autoclaved
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
1000 mL
Flaschenvolumen
1000 mL , filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Komponenten
tween
Lagertemp.
2-25°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung hat einen geringe Peptonkonzentration und enthält Phosphatpuffer und Natriumchlorid, welche die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen erhalten, ohne deren weiteres Wachstum zu fördern. Polysorbat 80 trägt auch zur Suspension von schlecht benetzbaren Substanzen bei. Es dient auch als Neutralisationsmittel für Desinfektionsmittel wie quartäre Ammoniumverbindungen, Iod und Parabene.
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit Tween® 80 Lösung ist für die mikrobiologische Untersuchung nicht steriler pharmazeutischer Produkte geeignet. Sie wird auch als Lösung zur Probenvorbereitung sowie als Verdünnungs- oder Waschlösung eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und getestet, um die Anforderungen der Pharmakopöe zu erfüllen. Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden in einem umfeldkontrollierten Produktionszentrum gemäß ISO 9001 gefertigt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QC) unterzogen, einschließlich pH-Wert-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen; dadurch verbessert es die Präzision und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable