Wichtige Dokumente
1.46371
Millipore
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung + 0,1 % Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 90 mL , Filling volume
Synonym(e):
Gepuffertes Kochsalzlösung-Pepton-Wasser mit 0,1 % Tween®, gepufferte Natriumchlorid-Pepton-Lösung mit 0,1 % Polysorbat
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type wide neck
ready-to-use
Verpackung
bottle of
single packed of (90 ml in 275 ml wide mouth bottle (6 bottles per box))
Methode(n)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
Flaschenkapazität
275 mL
Flaschenvolumen
90 mL , Filling volume
pH-Wert
7.0
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Komponenten
tween
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit 0,1 % Tween® 80 weist einen geringen Gehalt von Pepton zusammen mit Phosphatpuffer und Natriumchlorid auf, um die Lebensfähigkeit der vorhandenen Mikroorganismen zu erhalten, ohne ihr Wachstum zu fördern. Tween® 80 unterstützt die Suspension von schlecht benetzbaren Substanzen und dient außerdem als Enthemmer für Desinfektionsmittel wie quaternäre Ammoniakverbindungen, Iodmittel und Parabene.
Anwendung
Gepufferte NaCl-Pepton-Lösung mit 0,1 % Tween® 80 wurde für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen pharmazeutischen Produkten entwickelt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten die höchste Qualitätsstufe und höchstes Vertrauen in die Tests. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen. Unsere Medien werden in einem ach ISO 9001 umgebungskontrollierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wieder einem strengen Qualitätssicherungs(QC)-Verfahren unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests. Unser Herstellungsverfahren gewährleistet höchste Klarheit für unsere Medien und Spülflüssigkeiten, und verbessert dadurch die Genauigkeit und verringert das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant.
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable