Wichtige Dokumente
12-303
Sigma-Aldrich
Jurkat-Zelllysat
About This Item
UNSPSC-Code:
41105330
eCl@ss:
32011807
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
Versandbedingung
dry ice
Beschreibung der Zelllinie
Jurkat
Qualität
Regelmäßig als Positivkontrolle für manche Upstate-Antikörper beurteilt.
Physikalische Form
Modifizierter RIPA-Puffer (50 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 7,4, 1 % NP40, 0,25 % Natriumdesoxycholat, 150 mmol/l NaCl, 1 mmol/l EDTA, 1 mmol/l PMSF, 1 mg/ml Aprotinin, 1 mg/ml Leupeptin, 1 mg/ml Pepstatin, 1 mmol/l Na3VO4, 1 mmol/l NaF) und verdünnt mit nichtreduzierendem Probenpuffer (31 mmol/l Tris-HCl, pH-Wert 6,8, 5 % Glycerin, 1 % SDS, 0,002 % Bromphenolblau).
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -20 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Peixuan Zhu et al.
Leukemia & lymphoma, 54(3), 579-586 (2012-07-31)
Overexpression of zeta-chain-associated protein 70 (ZAP-70) was recently recognized as an independent prognostic marker for the aggressive form of chronic lymphocytic leukemia (CLL). The objective of this study was to demonstrate the feasibility and implementation of quantitative detection of ZAP-70
Fumihiko Furuya et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(6), 1780-1785 (2006-02-01)
Activation of the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)-AKT/protein kinase B signaling pathway has been associated with multiple human cancers. Recently we showed that AKT is activated in both the thyroid and metastatic lesions of a mouse model of follicular thyroid carcinoma [thyroid
Apostolos Polykratis et al.
The Journal of biological chemistry, 280(23), 22454-22461 (2005-03-31)
Heparin affin regulatory peptide (HARP) is an 18-kDa secreted growth factor that has a high affinity for heparin and a potent role on tumor growth and angiogenesis. We have previously reported that HARP is mitogenic for different types of endothelial